29432-U
Certified screw thread vials, 10-425 thread, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum, (convenience kit), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
Características
closure type screw top vial
kit with vial, cap, and septa
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 10-425
Categorias relacionadas
Outras notas
The inside diameter of vials vary with the manufacture. The following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
- 29435-UPK100, Certified 200 μL glass inserts, mandrel precision point, 6 X 29mm, with bottom spring
- 29436-UPK100, Certified 250 μL glass insert, conical bottom, 6 x 31 mm
- 29437-UPK100, Certified 300 μL glass inserts, conical bottom, 6 x 30 mm
- 29441-U PK100, Certified 350 μL glass inserts, flat bottom, 6 x 31mm
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)