Documentos Principais
29321-U
Supelco
Tampas de polipropileno certificadas com revestimento e com septos, pacote com 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 9 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)