28668-U
MET-Biodiesel Capillary GC Column
L × I.D. 14 m × 0.53 mm , plus integrated 2m x 0.53 mm I.D. guard, df 0.16 μm, Beta value 828
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal
Parâmetros
-60-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
828
df
0.16 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
14 m × 0.53 mm , plus integrated 2m x 0.53 mm I.D. guard
aplicação(ões)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- -60 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
Protocolos
Determination of Triglycerides and Waxes in Food Products Using Cool On-Column Injection and the MET-Biodiesel Capillary Column
Determination of Free and Total Glycerin in B100 Biodiesel
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.