Documentos Principais
28525-U
Supelco
ATIS Replacement Luer/Hose Barb Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
The ATIS will accept either 1/4 inch or 6 mm O.D. Thermal Desorption tubes. Included is a luer/hose barb adapter to connect a variety of solvent desorption tubes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)