28298-U
Crimp seals with Viton® septa
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Materiais
aluminum seal
black Viton® septum
Características
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
embalagem
pkg of 288 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 0.76 mm
diâmetro da vedação
20 mm
conector
thread for 20 mm
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente