28047-U
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parâmetros
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Outras notas
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
-ß-Farnesene; Humulene; Alloaromadendrene; a-Curcumene; ß-Selinene; a-Selinene; ß-Bisobolene; a-Bulnesene; Selina-3,7(11)-diene; Caryophyllene oxide ; Humulene oxide; Caryophylla-3,8(13)-dien-5-ol A
-ß-Farnesene; Humulene; γ-Muurolene; γ-Selinene; Geranyl isobutyrate; ß-Selinene; a-Muurolene; a-Selinene; γ-Cadinene; Calamenene; Δ-Cadinene; Caryophyllene oxide; Humulene oxide
Chromatograms
suitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
28047-U | 4061835517541 |