Documentos Principais
28026-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Características
ferrule type long
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidade
0.32 mm Column I.D.
Descrição geral
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28026-U4061835511341