Documentos Principais
27411
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
polypropylene vial
descrição
conical bottom, large opening
Características
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.75 mL
conector
thread for 10-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)