Documentos Principais
27359
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
8 mm
Diâmetro
8 mm
tamanho da abertura
3.2 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)