Documentos Principais
2631705
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
embalagem
pkg of 5 ea
C × D.E. × D.I.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
26317054061833406939