25742
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Produtos recomendados
Materiais
fused silica tubing
Nível de qualidade
composição
methyl (deactivated)
embalagem
pkg of 1 ea
Parâmetros
360 °C max. temp.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
5.0 m × 0.25 mm
Descrição geral
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)