25738
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.32 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica tubing
embalagem
pkg of 1 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
5.0 m × 0.32 mm
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)