24313
SPB®-1000 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parâmetros
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
tipo de coluna
capillary polar
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.