Documentos Principais
23972
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
Características
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
SGE 002838
agulha C
42 mm
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Informações legais
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)