22509
Supelco Ferrule Nut Adapter (fits Agilent injectors and non-MS detectors), knurled fingertight version
pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 2 ea
Descrição geral
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Knurled head allows tightening with fingers, eliminating the need to locate the proper wrench.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)