Key Documents
22327
Supelco
Stainless Steel Screening
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
An alternative to the use of wool plugs to hold packing material inside columns. Includes a single 2 in. x 2 in. (5 cm x 5 cm) sheet of 10 μm pore size material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)