Documentos Principais
22085-U
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
400-1-2
conector
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Descrição geral
Nuts and ferrules included.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)