Documentos Principais
21159
Supelco
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Sinônimo(s):
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
composição
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
fabricante/nome comercial
Vocarb® 3000 Purge Trap K
tamanho da armadilha da purga
11 1/4 in. (28.6 cm)
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with CDS Peakmaster
Informações legais
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)