21028
GC Stationary Phase
phase Carbowax 1540, pkg of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 50 g
Nível de qualidade
Parâmetros
50-175 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
Carbowax 1540 phase
solubilidade
chloroform: soluble
tipo de coluna
packed GC
Descrição geral
Aplicação
Somente componentes do kit
- Carbowax® 1540
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)