Documentos Principais
20808-U
Sigma-Aldrich
PTFE tape
tape L × W 288 in. × 1/2 in., pkg of 1 roll
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
Materiais
PTFE tape
esterilidade
non-sterile
Características
250 °C (Maximum operating temperature)
embalagem
pkg of 1 roll
fita C × L
288 in. × 1/2 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lubricate threads and eliminate leaks when making threaded pipe connections.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)