Documentos Principais
19135-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle (point style 2), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7779-04
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250-10000 μL
compatibilidade
for use with 250μL-10mL syringe
Descrição geral
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)