16023AST
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Astec CHIROBIOTIC T2 column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L63
descrição
HPLC column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
200 Å
Faixa de pH operacional
3.8-6.8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
- Bonded phase: Teicoplanin
- Operating pH range: 3.8 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) or 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Aplicação
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This research employs the Astec® CHIROBIOTIC T2 Chiral HPLC Column for the enantioseparation of various amino acids. The study highlights the column′s effectiveness in separating complex chiral molecules, demonstrating its application in the analysis of amino acids and related compounds in chemical and pharmaceutical research (Berkecz et al., 2009).
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?