14020AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L63
descrição
HPLC column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
teicoplanin aglycone phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.0-6.8
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Bonded phase: Teicoplanin aglycone
- Operating pH range: 3.0 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?