12873
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% TCEP, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D4815
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
Matriz
80/100 Chromosorb P AW support
Grupo ativo da matriz
20% TCEP phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with General Configuration
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)