12594
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matriz
80/120 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
3% SP®-1500 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)