11813-U
Coated GC Packing
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 15 g
Nível de qualidade
Parâmetros
60-230 temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
80/120 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
3% SP®-1500 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group industrial solvents
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)