Key Documents
11041-U
Supelco
Adsorvente Carboxen®
matrix Carboxen 1006, 2 μm, bottle of 20 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.52
linha de produto
Carboxen®
Nível de qualidade
forma
powder
embalagem
bottle of 20 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~715 m2/g
matriz
Carboxen 1006
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
~0.23 cm3/g macroporosity
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.29 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
densidade
~0.26 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carboxen® adsorbent is ideally used for solid-phase microextraction (SPME). It is highly efficient in extraction of small polar molecules from aqueous solution.
Carboxen é um adsorvente de carbono sintético de alta tecnologia, desenvolvido a partir de precursores poliméricos. Essas partículas não se deformam plasticamente como resinas ou geram finos como o carbono ativado. Esses materiais são enviados e armazenados secos. Essas resinas derivatizadas agregam valor a uma ampla gama de aplicações de purificação para a remoção de impurezas de moléculas grandes e pequenas. São usados em purificações de fase gasosa e líquida. Alguns exemplos incluem a remoção de catalisadores homogêneos de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), impurezas de alto risco em purificações bioquímicas, como proteínas de células hospedeiras de mAbs, remoção de metais pesados tóxicos, purificação de moléculas cloradas e remoção de extraíveis e lixiviáveis. Os poros cônicos resultam em propriedades termodinâmicas e cinéticas aprimoradas para adsorção e dessorção. Os Carboxens variam na porcentagem relativa de estruturas de poros (micro, meso e macro), na área de superfície e no pH da superfície.
Aplicação
Carboxen® 1006 was used as an extraction device for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Características e benefícios
Características e benefícios:
  • Esférico
  • Rígido (dureza da esfera >98%)
  • Estável até 400°C
  • Alta pureza
  • Fácil de embalar
  • Estável em toda a faixa de variação de pH
  • Não cria contrapressão
  • Alta estabilidade de choque osmótico
  • Dimensionamento cônico do poro (de macro a meso a micro-)
Outras notas
Para obter mais informações, visite: Adsorventes de carbono especiais
Informações legais
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Keita Saito et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 1-6 (2011-12-20)
A simple and sensitive method for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples was developed using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Ochratoxins were separated within 5 min by
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres