Documentos Principais
07311
Supelco
Cyphenothrin
reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
375.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C1C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C24H25NO3/c1-16(2)13-20-22(24(20,3)4)23(26)28-21(15-25)17-9-8-12-19(14-17)27-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-22H,1-4H3
chave InChI
FJDPATXIBIBRIM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)