ZRB2377
Anti-p-PKCβ (Ser660) Antibody, clone 2C11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-Ly-6C1 Antibody, clone 2H5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, EC:2.7.11.13, PKC-B, PKC-beta, Protein kinase C beta type
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C11, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 76.87 kDa
observed mol wt ~77 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, rabbit, bovine, human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... PRKCB(5579)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKC β phosphorylated on serine 660 in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/mL; 20 min).
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-PKC β (Ser660) peptide with a KD of 9.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/mL; 20 min) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-PKCβ (Ser660) in serum starved NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/ml) for 20 min.).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1