ZRB2275
Anti-RANKL/TNFSF11 Antibody, clone 1H17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD254, ODF, OPGL, Osteoclast differentiation factor, Osteoprotegerin ligand, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, TNF-related activation-induced cytokine, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H17, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine, monkey, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... TNFSF11(8600)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human small intestine tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RANKL/TNFSF11 in Human small intestine tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RANKL/TNFSF11 in Human lymph node tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RANKL/TNFSF11 in Human small intestine tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RANKL/TNFSF11 peptide with a KD of 4.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1