ZRB2196
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 1C7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C7, recombinant monoclonal
descrição
1C7 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 141.84 kDa
observed mol wt ~140 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... Apaf1(317)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Apaf-1 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected recombinant fragment of Human Apaf-1.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Apaf-1 in THP-1 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Apaf-1 peptide with a KD of 3.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human Apaf-1.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)