ZRB2105
Anti-EBP/NHERF-1 Antibody, clone 1G10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF1;Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50;Regulatory cofactor of Na(+)/H(+) exchanger;Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 1;Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G10, recombinant monoclonal
descrição
1G10 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt ~35 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC9A3R1(9368)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected EBP/NHERF-1 in Human kidney tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EBP/NHERF-1 in lysates from HEK293 cells, Mouse kidney tissue and Rat kidney tissue and 1:10,000 dilution detected EBP/NHERF-1 in MCF-7 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound EBP/NHERF-1 peptide with a KD of 4.9 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EBP/NHERF-1 in MCF-7 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EBP/NHERF-1 in human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1