ZRB2057
Anti-ABCA1 Antibody, clone 1J11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Phospholipid-transporting ATPase ABCA1;EC:7.6.2.1 1;ATP-binding cassette sub-family A member 1; ATP-binding cassette transporter 1;ABC-1;ATP-binding cassette 1;Cholesterol efflux regulatory protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1J11, recombinant monoclonal
descrição
1J11 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 254.3 kDa
observed mol wt ~250 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine, rat, bovine, feline, monkey, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCA1(19)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human liver tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ABCA1 in Human liver tissue sections.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ABCA1 with a KD of 2.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected ABCA1 in Mouse liver tissue lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected ABCA1 in one million HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ABCA1 in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)