ZRB2010
Anti-StAR Antibody, clone 1G15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Steroidogenic acute regulatory protein, mitochondrial;START domain-containing protein 1;StARD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G15, recombinant monoclonal
descrição
1G15 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 31.91 kDa
observed mol wt ~25 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAR(6770)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected StAR in K562 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected StAR in lysate from Human adrenal tissue and 1:10,000 dilution in lysates from mouse and rat adrenal tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected StAR in K562 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected StAR in human adrenal gland tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1