ZRB1984
Anti-Phospho-NDRG1 (Thr346) Antibody, clone 5N4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Protein NDRG1;Differentiation-related gene 1 protein;DRG-1;N-myc downstream-regulated gene 1 protein;Nickel-specific induction protein Cap43;Reducing agents and tunicamycin-responsive protein;RTP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5N4, recombinant monoclonal
descrição
5N4 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 42.84 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, rat, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr346)
Informações sobre genes
human ... NDRG1(10397)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in U87 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-NDRG1 (Thr346) in U87 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-NDRG1 (Thr346) in NIH3T3 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Phospho-NDRG1 (Thr346) peptide with a KD of 6.9 x 10-6 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from U87 cells was prevented by pre-blocking of a representative lot with phosphorylated NDRG1 (Thr346) peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-NDRG1 (Thr346) in C2C12 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-NDRG1 (Thr346) in human colon and human cervical cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)