ZRB1968
Anti-MRP1 Antibody, clone 1H8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Multidrug resistance-associated protein 1;EC:7.6.2.2;ATP-binding cassette sub-family C member 1;Glutathione-S-conjugate-translocating ATPase; ABCC1;Leukotriene C(4) transporter;LTC4 transporter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H8, recombinant monoclonal
descrição
1H8 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 171.59 kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRP1(4363)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MRP1 in HeLa cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MRP1 in Panc-1 cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected MRP1 in one million Hela cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MRP1 in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MRP1 in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)