ZRB1942
Anti-NFAT1 Antibody, clone 1D19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Nuclear factor of activated T-cells cytoplasmic 2;NF-ATc2;NFATc2;NFAT pre-existing subunit;NF-ATp;T-cell transcription factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D19, recombinant monoclonal
descrição
1D19 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 100.15 kDa
observed mol wt ~140 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFATC2(4773)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected NFAT1 in Raji cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NFAT1 in Jurkat, and Raw264.7 lysates and 1:10,000 dilution in EL4 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NFAT1 peptide with a KD of 6.7 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NFAT1 in Jurkat cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NFAT1 in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected NFAT1 in Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1