ZRB1483
Anti-GADD153/DDIT3 Antibody, clone 3I18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
DNA damage-inducible transcript 3 protein;DDIT-3;C/EBP zeta;C/EBP-homologous protein;CHOP;C/EBP-homologous protein 10;CHOP-10;CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein;Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3I18, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 19.17 kDa
observed mol wt ~27 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDIT3(1649)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cells nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GADD153/DDIT3 in NIH3T3 cells nuclear extract.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GADD153/DDIT3 in lysate from C6 cells and in HeLa cells treated with Tunicamycin (5 g/mL; 6 h).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial dilutions from a representative lot detected recombinant Human GADD153/DDIT3.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound GADD153 DDIT3 with a KD of 7.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cells nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GADD153/DDIT3 in NIH3T3 cells nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1