ZRB1392
Anti-β-NGF Antibody, clone 1F18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Beta-nerve growth factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F18, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 26.96 kDa
observed mol wt ~10 and 22 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGF(4803)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β-NGF in Mouse heart tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected β-NGF in lysates from Human brain tissue, HeLa cells, NCI-H460 cells, and Rat thyroid tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β-NGF in human brain and rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β-NGF in A431, HepG2 and NIH 3T3 cells..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β-NGF in Mouse heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1