ZMS1184
Anti-APN/CD13 Antibody, clone BR2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
AP-N, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, CD13, EC:3.4.11.2, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, gp150, hAPN
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone BR2
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 109.5 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in PC3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected APN/CD13 in PC3 cells.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected C-Myc/DDK-tagged recombinant Human Aminopeptidase N/CD13.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected APN/CD13 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1