ZMS1040
Anti-Adenovirus Hexon Antibody, clone 7/48.7c ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7/48.7c, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 109.15 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in A549 cells infected with Adenovirus Infection.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Adenovirus Hexon in A549 cells infected with Adenovirus Infection.
Tested applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Adenovirus Hexon in one million A549 cells infected with Adenovirus.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Adenovirus Hexon in Western Blotting applications (Wu, Hongju, et. al. (2002). J Virol. 76(24):12775-82).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1