Documentos Principais
Z763152
Prism centrifuge adapters
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 0.2 mL tubes
embalagem
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
Labnet C1222-8
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Informações legais
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)