Z743376
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, yellow, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 4000 roll
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-4000-Y
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Diâmetro
3/8 in.
cor
yellow
compatibilidade
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)