Z743346
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
Nanodrop Lite format, white, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-8000
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
cor
white
Descrição geral
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)