Z743347
Cryo-Tags® labels
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1000 ea per roll
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CRY-2000-B
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
1.50 in. × 0.75 in.
cor
blue
Descrição geral
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
Informações legais
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)