Documentos Principais
Z740331
PeelASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 m × 125 mm, sterile
Sinônimo(s):
Non pieracble foil laminate, peelable heat seal
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
esterilidade
sterile
Características
piercable: no
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
IST Scientific IST-104-078SS
L × C
78 m × 125 mm
Descrição geral
Peelable foil laminate for polypropylene plates.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
Aplicação
PCR, good liquid barrier, lowtemp short term compoundstorage, can be re-sealed
Informações legais
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)