Z740247
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, size 2.0 in. × 0.25 in.
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
paper
white
embalagem
pkg of 1000 ea (per roll)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-5000
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
tamanho
2.0 in. × 0.25 in.
cor
white
compatibilidade
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)