Z740245
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, size 1.50 in. × 0.75 in.
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white
embalagem
pkg of 750 ea (per roll)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-3000
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
tamanho
1.50 in. × 0.75 in.
compatibilidade
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)