Key Documents
Z728152
Hettich® fixed angle rotor, 30 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place (w/ bio-containment lid)
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
to hold 30 x 0.2/2.0 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 4790
Parâmetros
24,400 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG