Z729906
Hettich® fixed angle rotor, 48 place, 2 rows
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 48 place, 2 rows (w/ bio-containment lid)
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Produtos recomendados
Características
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row)
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1158-L
Parâmetros
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R